Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing scoops
Weighing scoops
10 ml, 116 mm
Codice catalogo 611-9322
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Weighing scoops
Codice catalogo 611-9322
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Weighing scoops
Weighing scoops
10 ml, 116 mm
Price
SFr. 39.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Ideal for weighing small samples
  • The tubular stem of the scoop also works as a weighing funnel and facilitates emptying of the scoop
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    10 ml
  • Lunghezza:
    116 mm