Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Paraffin dispensing module, MPS/P, 115 V, 60 Hz, 450×575×295 mm, 23 kg
Codice catalogo 631-0576
Nome del fornitore:   Slee
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Codice catalogo 631-0576
Nome del fornitore:  Slee
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Paraffin embedding centres, modular, MPS/P2
Paraffin dispensing module, MPS/P, 115 V, 60 Hz, 450×575×295 mm, 23 kg
Price
SFr. 5’870.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The MPS/P2 features ease of operation with ergonomic hand rest, spacious work surfaces, large container capacity and reliability. The extendable modular 3-component system with separate temperature control elements consists of a dispensing element MPS/P, a preheating unit MPS/W and a separate cooling plate MPS/C. The paraffin dispensing unit includes a 5,5 litre paraffin container. All three modules operate at the same working height and can be arranged according to laboratory requirements.
  • LED-illuminated working area
  • Adjustable forceps holders
  • Electrically heated forceps
  • Only 340 W energy consumption
  • Timer
Specifiche
  • Peso:
    23 kg
  • Descrizione:
    Paraffin dispensing module, MPS/P, 115 V, 60 Hz
  • Seq:
    07
  • L×P×A:
    450×575×295 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 7×7×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 7×7×7 mm
    SLEE30030050
    Log in per disponibilità
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 30×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 30×24×7 mm
    SLEE30030051
    Log in per disponibilità
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 15×15×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 15×15×7 mm
    SLEE30030052
    Log in per disponibilità
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 24×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 24×24×7 mm
    SLEE30030053
    Log in per disponibilità
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Base moulds, stainless steel, 37×24×7 mm
    Base moulds, stainless steel, 37×24×7 mm
    SLEE30030054
    Log in per disponibilità
    1 * 12 SET - SFr. 61.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Heated forceps, angled, 0,5 mm
    Heated forceps, angled, 0,5 mm
    SLEE10196020
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Power supply plug with circular plug connection for electrically heated forceps
    Power supply plug with circular plug connection for electrically heated forceps
    SLEE10196027