Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscometri micro-Ostwald
Viscometri micro-Ostwald
12 - 180 mm²/s, 0,3 K, 290 mm, 1,00 mm
Codice catalogo SCOI285404236
Nome del fornitore:   SI Analytics
Viscometri micro-Ostwald
Codice catalogo SCOI285404236
Nome del fornitore:  SI Analytics
Viscometri micro-Ostwald
Viscometri micro-Ostwald
12 - 180 mm²/s, 0,3 K, 290 mm, 1,00 mm
Price
SFr. 609.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Suitable for measurements of small liquid quantities with extreme formation of foam.
Specifiche
  • Range di misura:
    12 - 180 mm²/s
  • Lunghezza:
    290 mm
  • Seq:
    004
  • Costante:
    0,3 K
  • Ø int.:
    1,00 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers
    Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers
    442-1233
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 112.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
    442-1235
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 21.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
    442-1234
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 17.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
    442-1236
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 17.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)
    442-1237
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.80