Orders LinkContactUsLinkComponent
Draining rack, Azlon®
Draining rack, Azlon®
Rack con struttura di supporto libera integrale, 300×110×410 mm
Codice catalogo 212-7544
Nome del fornitore:   SciLabware
Draining rack, Azlon®
Codice catalogo 212-7544
Nome del fornitore:  SciLabware
Draining rack, Azlon®
Draining rack, Azlon®
Rack con struttura di supporto libera integrale, 300×110×410 mm
Price
SFr. 184.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wire, epoxy coated.
  • Eight pegs 110 mm and 24 pegs 80 mm long
  • Available either wall mountable or with free-standing support for benchtop use
High quality draining rack made from chemically resistant epoxy coated steel. Suitable for use with plastic and glass labware.
Specifiche
  • Descrizione:
    Rack con struttura di supporto libera integrale
  • L×P×A:
    300×110×410 mm