Draining rack, Azlon®
Solo rack, 300×110×410 mm
Codice catalogo 212-7543
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Wire, epoxy coated.
- Eight pegs 110 mm and 24 pegs 80 mm long
- Available either wall mountable or with free-standing support for benchtop use
High quality draining rack made from chemically resistant epoxy coated steel. Suitable for use with plastic and glass labware.
Specifiche
- Descrizione:Solo rack
- L×P×A:300×110×410 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..