Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose funnels, PP/PE
General purpose funnels, PP/PE
18 mm, 160 mm
Codice catalogo BURK9602-0160
Nome del fornitore:   BURKLE
General purpose funnels, PP/PE
Codice catalogo BURK9602-0160
Nome del fornitore:  BURKLE
General purpose funnels, PP/PE
General purpose funnels, PP/PE
18 mm, 160 mm
Price
SFr. 6.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    160 mm
  • Seq:
    07
  • Ø esterno stelo:
    18 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Sieve for barrel funnels Ø 50 mm
    Sieve for barrel funnels Ø 50 mm
    BURK9602-0251
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 5.50 SFr.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..