Hydrometers
Hydrometer for phosphoric acid (H₃PO₃), 0 - 75 %, 1 %, 300 mm
Codice catalogo AMARH860640
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer for phosphoric acid (H₃PO₃)
- Lunghezza:300 mm
- Seq:003
- Divisione:1 %
- Range di misura:0 - 75 %