Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestelli
Pestelli
55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Codice catalogo 410-0079
Nome del fornitore:   MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Codice catalogo 410-0079
Nome del fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Pestelli
55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Price
SFr. 110.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifiche
  • Per:
    410-9124, 410-9114
  • Ø testa:
    55 mm
  • Lunghezza:
    210 mm
  • Seq:
    08