Pestelli
48 mm, 185 mm, 410-9113
Catalog # 410-0078
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifications
- Per:410-9113
- Ø testa:48 mm
- Lunghezza:185 mm
- Seq:07