Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestelli
Pestelli
45 mm, 180 mm, 410-9327
Codice catalogo 410-0077
Nome del fornitore:   MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Codice catalogo 410-0077
Nome del fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Pestelli
45 mm, 180 mm, 410-9327
Price
SFr. 93.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifiche
  • Per:
    410-9327
  • Ø testa:
    45 mm
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Seq:
    06