Pestelli
36 mm, 150 mm, 410-9110
Codice catalogo 410-0076
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Vai a
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifiche
- Per:410-9110
- Ø testa:36 mm
- Lunghezza:150 mm
- Seq:04