Orders LinkContactUsLinkComponent
Pestelli
Pestelli
30 mm, 135 mm, 410-9328
Codice catalogo 410-0075
Nome del fornitore:   MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Codice catalogo 410-0075
Nome del fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Pestelli
Pestelli
30 mm, 135 mm, 410-9328
Price
66.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifiche
  • Per:
    410-9328
  • Ø testa:
    30 mm
  • Lunghezza:
    135 mm
  • Seq:
    03