Pestelli
24 mm, 115 mm, 410-9326
Codice catalogo 410-0074
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Vai a
Product Details & Documents
In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Certifications: Prodotto in conformità a DIN 12906.
Specifiche
- Per:410-9326
- Ø testa:24 mm
- Lunghezza:115 mm
- Seq:01