Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature stabilisation jacket | Avantor
Temperature stabilisation jacket
Temperature stabilisation jacket with support plate, 577 00
Katalognr. SCOI285405508
Anbieter:   SI Analytics
Temperature stabilisation jacket
Katalognr. SCOI285405508
Anbieter:  SI Analytics
Temperature stabilisation jacket
Temperature stabilisation jacket
Temperature stabilisation jacket with support plate, 577 00
Preis
SFr. 931.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
  • Support plate to facilitate the use
  • Quick-action seal to simplify the changing viscometers
  • Additional hole in the support plate so that a control thermometer can fit
Suitable for use with Ubbelohde viscometers.
Technische Daten
  • Modello:
    577 00
  • Descrizione:
    Temperature stabilisation jacket with support plate
  • Seq:
    001
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..