NAVICELLE X PESATA IN ALLUMINIO 57X14MM 1 * 100 pezzi
Codice catalogo 611-9112
Nome del fornitore: HEATHROW
NAVICELLE X PESATA IN ALLUMINIO 57X14MM 1 * 100 pezzi
Codice catalogo 611-9112
Nome del fornitore: HEATHROW
Frequently Bought Together
Etile acetato ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Campionatori per liquidi, TeleScoop
Nome del fornitore: BURKLE
VWR®, Becher, forma bassa
Nome del fornitore: VWR Collection
Etile acetato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. 1035300 per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
D(+)-Glucosio ≥99.5% per biotecnologie
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR®, Termometri Tascabili
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Matracci di Erlenmeyer
Nome del fornitore: VWR Collection
Potassio cloruro, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Assistent Brushes with Cotton Tip Bristles
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Flaconi a collo largo, con tappi a vite, Corning® Gosselin™
Nome del fornitore: Corning
Bagni ad acqua, senza agitazione, serie JB Nova
Nome del fornitore: GRANT INSTRUMENTS
Litio cloruro ≥99% per biotecnologie
Nome del fornitore: VWR Chemicals
pH electrodes, SenTix®
Nome del fornitore: WTW
Ashless quantitative filter papers
Nome del fornitore: PRAT DUMAS
Chemical resistant gloves, AlphaTec® 58-270
Nome del fornitore: Ansell
Campionatore a immersione
Nome del fornitore: BURKLE
High temperature anti-static cleanroom tapes
Nome del fornitore: ULTRATAPE
Weighing boats
Nome del fornitore: DELTALAB
VWR®, Bottle-Top Vacuum Filtration Systems, PVDF, SFCA, Nylon
Nome del fornitore: VWR Collection