Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
100 ml, 73 mm, 36,5 mm
Codice catalogo SPVAE01144-68
Nome del fornitore:   GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Codice catalogo SPVAE01144-68
Nome del fornitore:  GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
100 ml, 73 mm, 36,5 mm
Price
SFr. 102.00
Log in per disponibilità
1 * 68 ST
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
  • Amber glass to protect light-sensitive materials.
Ordering information: Replacement PE caps are available separately.
Specifiche
  • Capacità:
    100 ml
  • Altezza:
    73 mm
  • Ø collo:
    36,5 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Natural PE cap, Ø 22 mm
    Natural PE cap, Ø 22 mm
    215-2420
    Log in per disponibilità
    1 * 220 ST - SFr. 23.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Natural PE cap, Ø 30 mm
    Natural PE cap, Ø 30 mm
    215-2424
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 7.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Natural PE cap, Ø 40 mm
    Natural PE cap, Ø 40 mm
    SPVAQ40212
    Log in per disponibilità
    1 * 86 ST - SFr. 29.30