Conductivity standards
Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%, 300 mL
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCoC_WTWA300572_12.25-1 CoC_WTWA300578_111215463 coc_WTWA300578_111483424 CoC_WTWA300580_111154836 CoC_WTWA300580_111172876
More
Sensors for Field and Laboratory.pdf
Ulteriori dettagli sul prodotto
WTWA300580_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
Specifiche
- Conf:300 mL
- Descrizione:Conductivity calibration solution 5 µS/cm, shelf life 1 year, NIST traceable, accuracy ±2%