Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, disposable
Spatula, long, with long and broad ending, 155 mm, 22 mm, bianco
Codice catalogo SEMA3341
Nome del fornitore:   SEMADENI
Spatulas, disposable
Codice catalogo SEMA3341
Nome del fornitore:  SEMADENI
Spatulas, disposable
Spatulas, disposable
Spatula, long, with long and broad ending, 155 mm, 22 mm, bianco
Price
SFr. 64.70
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
  • Durable, slightly elastic
  • Available in different sizes and designs
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Spatula, long, with long and broad ending
  • Lunghezza:
    155 mm
  • Seq:
    04
  • Larghezza lama:
    22 mm