Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscometri Ostwald
Viscometri Ostwald
>1 mm²/s, 0,01 K, 220 mm, 0,40 mm, 3 ml
Codice catalogo SCOI285404014
Nome del fornitore:   SI Analytics
Viscometri Ostwald
Codice catalogo SCOI285404014
Nome del fornitore:  SI Analytics
Viscometri Ostwald
Viscometri Ostwald
>1 mm²/s, 0,01 K, 220 mm, 0,40 mm, 3 ml
Price
SFr. 295.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ostwald viscometers suitable for measurements of transparent liquids manual measurements, foaming liquids and liquid mixture with highly volatile components.
Specifiche
  • Range di misura:
    >1 mm²/s
  • Volume:
    3 ml
  • Lunghezza:
    220 mm
  • Costante:
    0,01 K
  • Ø int.:
    0,40 mm