Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Bombole per ossigeno secondo Winkler, 250-300 ml, 19/26
Codice catalogo 528-1203
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Dissolved oxygen bottles
Codice catalogo 528-1203
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Bombole per ossigeno secondo Winkler, 250-300 ml, 19/26
Price
55.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • White inscription label
  • Oblique ground NS stopper
  • Optional stopper clamp is available
For the determination of dissolved oxygen in water according to Winkler. The capacity is engraved on the bottle with an accuracy of ± 0,01 ml. Each bottle is individually adjusted with its stopper (non interchangeable). Each stopper and bottle is identified with the same serial number.
Specifiche
  • Capacità:
    250-300 ml
  • Descrizione:
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
  • Tappo a molatura standard:
    19/26
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Morsetti NS 14/23 per bombole per ossigeno disciolto
    Morsetti NS 14/23 per bombole per ossigeno disciolto
    705-0564
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 11.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Morsetti NS 19/26 per bombole per ossigeno disciolto
    Morsetti NS 19/26 per bombole per ossigeno disciolto
    705-0565
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 13.20