Orders LinkContactUsLinkComponent
Palloni per polveri
Palloni per polveri
1000 ml, 29/32 NS
Codice catalogo 201-0628
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Palloni per polveri
Codice catalogo 201-0628
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Palloni per polveri
Palloni per polveri
1000 ml, 29/32 NS
Price
SFr. 210.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Especially for rotary evaporators, for drying of powder-like substances. With center neck, conical joint and inscription label.
Documents
Specifiche
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Capacità:
    1000 ml