LOVIBOND RYBN COLOUR 3.1R 22.0Y 0.8N 5¼ 1 * 500 mL
Codice catalogo 633-0053
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
LOVIBOND RYBN COLOUR 3.1R 22.0Y 0.8N 5¼ 1 * 500 mL
Codice catalogo 633-0053
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Frequently Bought Together
Standard di conducibilità, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Standard di viscosità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions, ready to use, referenced at 25 °C, Certipur®
Nome del fornitore: Merck
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Nome del fornitore: WTW
Soluzione tampone, pronta all'uso
Nome del fornitore: WTW
Idrossilammina cloridrato ACS, ISO, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Starch 1% in soluzione acquosa stabilizzato Reag. Ph. Eur. 1085103
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer solutions, according to EP and USP, Certipur®
Nome del fornitore: Merck
Buffer solutions
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
VWR®, Turbidity standards, formazin
Nome del fornitore: VWR Chemicals
pH buffer solutions, certified (DKD)
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Diclofenac Related Compounds, Reference Standard
Nome del fornitore: USP
Standard di torbidità, Stablcal®
Nome del fornitore: Hach
VWR®, Flow Cup viscosity standards
Nome del fornitore: VWR Chemicals
[EN]ACRYLAMIDE 1000µG/ML IN METHANOL 1 * 1 mL
Nome del fornitore: EHRENSTORFER