ASTM COLOR 5 1 * 500 mL
Codice catalogo 633-0043
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni tampone colorate Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
pH buffers, DuraCal
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Fluoruro 1.000 mg/l in acqua (da NaF) Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Standard di riferimento colore certificati
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer