Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Scala colorimetrica USP con Comparator 2000+ con Daylight 2000 Lighting Unit, dischi USP: 4/66 A, 4/66 B, 4/66 C, 4/66 D; 2 cuvette W680/OG/40 mm, con percorso ottico di 40 mm, AF335
Codice catalogo 633-0259
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Comparatore, Lovibond® Comparator 2000
Codice catalogo 633-0259
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Vai a
Product Details & Documents
Lovibond Comparator 2000 è adatto per l'analisi di acque di bevande, acque di scarico o di alimenti. Ogni kit comprende:
- Un comparatore visivo che porta il campione e gli standard colorimetrici nello stesso campo visivo, per un confronto più accurato
- Una selezione di standard colorimetrici - filtri di vetro in dischi, kit pre-calibrati, per dare letture dirette all'interno degli intervalli di misura
- Una fonte luminosa da banco standardizzata che assicura condizioni luminose costanti e uniformi per il confronto colorimetrico e, quindi, letture più precise e riproducibili
- Cuvette con cammino ottico di tipo appropriato
Specifiche
- Descrizione:Scala colorimetrica USP con Comparator 2000+ con Daylight 2000 Lighting Unit, dischi USP: 4/66 A, 4/66 B, 4/66 C, 4/66 D; 2 cuvette W680/OG/40 mm, con percorso ottico di 40 mm
- Tipo:AF335