Rack per provette
A due piani, 12 (2×6), 18 mm, senza aste
Catalog # 212-6530
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Legno duro laccato
- Leggero, resistente e stabile
- Disponibilità con o senza aste
Specifications
- per Ø provette:18 mm
- N. di fori:12 (2×6)
- Tipo:senza aste
- Descrizione:A due piani
- Seq:02