Rack per provette
A due piani, 12 (2×6), 22 mm, Senza aste
Codice catalogo HECH42794002
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Legno duro laccato
- Leggero, resistente e stabile
- Disponibilità con o senza aste
Specifiche
- per Ø provette:22 mm
- N. di fori:12 (2×6)
- Tipo:Senza aste
- Descrizione:A due piani
- Seq:08