EDTA, Supelco®
Bottiglia di plastica, 250 g
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
- Numero CAS:60-00-4
- Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
- Numero MDL:MFCD00003541
- Molecular Weight:292.25 g/mol
- IndexMerck:13,03546
- Punto di ebollizione:614 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:220 °C
- Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- Punto di infiammabilità:>100 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-449-4
- REACH:01-2119486399-18
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:0.5 g/l (20 °C)
- Melting Point:220 °C (decomposition)
- Molar Mass:292.24 g/mol
- Bulk Density:600 kg/m3
- Vapor Pressure:- 0.013 hPa (20 °C)
- Flash Point:100 °C DIN 51758
- Density:0.86 g/cm3 (20 °C)
- pH:2.5 (10 g/l, H2O, 23 °C) (slurry)
- Ignition Point:200 °C
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:250 g