Spatulas, micro
Round spatula end, 150 mm, 3 mm
Codice catalogo 231-0232
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
- Micro spatulas with hexagon handle
- Heat and chemical resistant
- Choice of 2, 3 or 4 mm wide blade
Specifiche
- Descrizione:Round spatula end
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:3 mm