Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinzette
Pinzette
Curve, appuntite, 105 mm
Codice catalogo 232-2160
Nome del fornitore:   RSG
Pinzette
Codice catalogo 232-2160
Nome del fornitore:  RSG
Pinzette
Pinzette
Curve, appuntite, 105 mm
Price
SFr. 44.90
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox 18/10, antimagnetico
Specifiche
  • Tipo:
    Curve, appuntite
  • Lunghezza:
    105 mm