Microspatole per polveri
150 mm, 3 mm
231-0402
: RSG
In acciaio inox 18/10, antimagnetico.
- Manico esagonale per una presa migliore
- Ottima resistenza termica, autoclavabili
- Buona resistenza chimica
- Pulizia semplice e rapida
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:3 mm