Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
Stirring shafts
420 mm, 6 mm
Codice catalogo RSGA606.420
Nome del fornitore:   RSG
Stirring shafts
Codice catalogo RSGA606.420
Nome del fornitore:  RSG
Stirring shafts
Stirring shafts
420 mm, 6 mm
Price
SFr. 20.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    6 mm
  • Lunghezza:
    420 mm
  • Seq:
    004