Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
Stirring shafts
550 mm, 7 mm
Codice catalogo RSGA607.550
Nome del fornitore:   RSG
Stirring shafts
Codice catalogo RSGA607.550
Nome del fornitore:  RSG
Stirring shafts
Stirring shafts
550 mm, 7 mm
Price
21.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    7 mm
  • Lunghezza:
    550 mm
  • Seq:
    010