Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole chimiche

Sessole chimiche

75 ml, 160 mm
Codice catalogo RSGA748.160
Nome del fornitore:   RSG
Sessole chimiche
Codice catalogo RSGA748.160
Nome del fornitore:  RSG
Sessole chimiche
Sessole chimiche

75 ml, 160 mm

Price
SFr. 10.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These chemical scoops are made from aluminium.

Documents

Specifiche
  • Capacità:
    75 ml
  • Lunghezza:
    160 mm
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.