Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Codice catalogo 231-0290
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Blade made of stainless steel, wooden handle.
- Blade with excellent heat resistance
- Good chemical resistance
- Quick and easy to clean
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:10 mm
- Lunghezza lama:50 mm