Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose spoons
General purpose spoons
Con asta cilindrica (Ø 8 mm), 300 mm, 28×65 mm
Codice catalogo RSGA029.308
Nome del fornitore:   RSG
General purpose spoons
Codice catalogo RSGA029.308
Nome del fornitore:  RSG
General purpose spoons
General purpose spoons
Con asta cilindrica (Ø 8 mm), 300 mm, 28×65 mm
Price
SFr. 117.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 8 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Specifiche
  • Descrizione:
    Con asta cilindrica (Ø 8 mm)
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    03
  • Dimensioni cucchiaio:
    28×65 mm