General purpose spoons
Con asta cilindrica (Ø 8 mm), 500 mm, 28×65 mm
Codice catalogo RSGA029.508
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
- Round handle (Ø 8 mm)
- One spatula end, one spoon end
Specifiche
- Descrizione:Con asta cilindrica (Ø 8 mm)
- Lunghezza:500 mm
- Seq:05
- Dimensioni cucchiaio:28×65 mm