Spoon spatulas, flat
Spatola a cucchiaio doppio, lame piatte, 210 mm, 10 mm
Codice catalogo RSGA038.215
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Specifiche
- Descrizione:Spatola a cucchiaio doppio, lame piatte
- Lunghezza:210 mm
- Larghezza lama:10 mm