Spoon spatulas, flat
Spatola a cucchiaio doppio, lame piatte, 180 mm, 10 mm
RSGA038.180
: RSG
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
- Descrizione:Spatola a cucchiaio doppio, lame piatte
- Lunghezza:180 mm
- Larghezza lama:10 mm