Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory knives
Black handle, serrated blade, 80 mm
Codice catalogo RSGA199.049
Nome del fornitore:   RSG
Laboratory knives
Codice catalogo RSGA199.049
Nome del fornitore:  RSG
Laboratory knives
Laboratory knives
Black handle, serrated blade, 80 mm
Price
SFr. 28.90
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Stainless steel blade, plastic handle.
  • Straight blade
  • Handle with hole for easy storage
Specifiche
  • Tipo:
    Black handle, serrated blade
  • Lama:
    80 mm