Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rods, polished
Support rods, polished
12 mm, 750 mm
Codice catalogo RSGA241.207
Nome del fornitore:   RSG
Support rods, polished
Codice catalogo RSGA241.207
Nome del fornitore:  RSG
Support rods, polished
Support rods, polished
12 mm, 750 mm
Price
SFr. 53.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Specifiche
  • Ø:
    12 mm
  • Lunghezza:
    750 mm