Spoon spatulas, flat
Spatola a cucchiaio singolo, lama piatta, 180 mm, 10 mm
Catalog # RSGA098.180
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Specifications
- Descrizione:Spatola a cucchiaio singolo, lama piatta
- Lunghezza:180 mm
- Larghezza lama:10 mm