Spoon spatulas, flat
Spatola a cucchiaio singolo, lama piatta, 210 mm, 10 mm
N° de catalogue RSGA098.215
Fournisseur: RSG
Aller à
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Spécifications
- Descrizione:Spatola a cucchiaio singolo, lama piatta
- Lunghezza:210 mm
- Larghezza lama:10 mm