Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Codice catalogo 231-0293
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Documents
RSGA083.010_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:10 mm
- Lunghezza lama:50 mm