Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
  RSGA083.020
 :   RSG
Section lifters
  RSGA083.020
 :  RSG
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 20 mm
SFr. 74.10
1 * 5 ST
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Larghezza lama:
    20 mm
  • Lunghezza lama:
    50 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..