Forceps, straight
Fine tips, 115 mm
Codice catalogo 232-0073
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic.
- Serrated tips
- With guide pin
Specifiche
- Tipo:Fine tips
- Lunghezza:115 mm