Forceps with guide pin
ricurva, con perno guida, 200 mm
Codice catalogo 232-0205
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
- With curved, extra fine tips
- Corrosion resistant
Specifiche
- Tipo:ricurva, con perno guida
- Lunghezza:200 mm