Orders LinkContactUsLinkComponent
Evaporating dishes
Evaporating dishes
400 ml, 25 mm, 150 mm
Codice catalogo RSGA870.150
Nome del fornitore:   RSG
Evaporating dishes
Codice catalogo RSGA870.150
Nome del fornitore:  RSG
Evaporating dishes
Evaporating dishes
400 ml, 25 mm, 150 mm
Price
SFr. 33.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel 1,4301.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø est:
    150 mm
  • Capacità:
    400 ml
  • Altezza:
    25 mm
  • Seq:
    03