Orders LinkContactUsLinkComponent
Special tweezers
Special tweezers
Dritte, estremamente fini, 120 mm
Codice catalogo RSGA116.120
Nome del fornitore:   RSG
Special tweezers
Codice catalogo RSGA116.120
Nome del fornitore:  RSG
Special tweezers
Special tweezers
Dritte, estremamente fini, 120 mm
Price
SFr. 66.90
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel forceps with extraordinarily fine, precision cut tips.
Specifiche
  • Tipo:
    Dritte, estremamente fini
  • Lunghezza:
    120 mm
  • Seq:
    01