Microspatole doppie, rigide
210 mm, 6 mm
Codice catalogo RSGA836.210
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Specifiche
- Lunghezza:210 mm
- Larghezza lama:6 mm
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.