Orders LinkContactUsLinkComponent
Microspatole doppie, rigide
Microspatole doppie, rigide
210 mm, 5 mm
  RSGA835.210
 :   RSG
Microspatole doppie, rigide
  RSGA835.210
 :  RSG
Microspatole doppie, rigide
Microspatole doppie, rigide
210 mm, 5 mm
SFr. 31.30
1 * 5 ST
Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
  • Lunghezza:
    210 mm
  • Larghezza lama:
    5 mm